Imprimer
Accessoires pour électrodes sélectives d'ions, Orion™
Fournisseur: Thermo Orion
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
948201 9700BNWP 9300BNWP
662-1544EA 108 EUR
662-1544 ORIO9700BNWP ORIO9300BNWP
Accessoires pour électrodes sélectives d'ions, Orion™
Électrodes Électrodes ISE
Accessoires pour des électrodes sélectives d'ions avec membrane à l'état solide et en plastique.
  • Les poignées d'électrodes sont utilisées avec une membrane en plastique ou des électrodes demi-cellules
  • Les bandes de polissage permettent de restaurer les performances des électrodes sélectives d'ions à l'état solide, demi-cellules ou les deux