Imprimer
96 Well Cluster Tubes, Corning®
Fournisseur: Corning
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4401 4408 4410 4411 4412 4413 4418
732-5554EA 120 EUR
732-5554 732-5555 732-5556 732-5557 732-5558 732-5559 732-5560
96 Well Cluster Tubes, Corning®
Tubes Tubes de culture
Tubes en PP, bouchons de tube en PE
  • Portoir avec 96 tubes en PP dans un format de microplaque standard
  • Tubes de 1,2 ml disponibles individuellement ou en barrettes de 8 tubes
  • Bouchons de tube en PE disponibles en barrettes de 8 bouchons
Cdt: Fournis en vrac ou sur support.