Imprimer
Inserts de culture cellulaire, Netwell™
Fournisseur: Corning
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3477 3478 3479 3480
734-1586EA 516 EUR
734-1586 734-1587 734-1588 734-1589
Inserts de culture cellulaire, Netwell™
Microplaques Inserts pour plaques de cultures
Fonds en mailles de polyester fixés aux anneaux en PS ou au boîtier. Les inserts Netwell™ sont utilisés dans le transport de tissus, comme supports et filtres de petits organes, coupes biologiques ou explants à l'interface air-milieu.
  • Portoir pratique pour la coloration immunocytochimique des lames de tissu
  • Permettent une filtration grossière des homogénats tissulaires, suspensions cellulaires et billes microporteuses
  • Disponibles en deux tailles et diamètres de mailles
  • Fournis stériles et préchargés dans des plaques à 6 ou 12 puits
  • Les inserts Netwell de 24 mm conviennent aux tubes à centrifuger en plastique de 50 ml de Corning®
Polystyrene reagent trays are available in black for improved visibility of tissue sections, or white for colorimetric reaction contrast. Specially designed carriers and handles permit the simultaneous processing of up to 12 samples per carrier. Each carrier kit contains eight carriers and eight handles.