Imprimer
VWR® Stepper, Distributeur répétitif
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
613-0964EA 257 EUR
613-0964
VWR® Stepper, Distributeur répétitif
Pipettes Pipettes à répétition
Le Stepper, associé aux embouts de distribution VWR®, constitue la solution idéale pour tous les volumes de distribution compris entre 1 μl et 5000 μl.
  • Léger (105 g) - adapté aux longues séries de distribution
  • Appareil fiable nécessitant peu d'entretien grâce à une conception et une construction robustes avec un minimum de pièces d'usure
  • Conception ergonomique avec bouton de dosage positionné dans la partie supérieure de l'appareil pour la sélection du volume, le chargement et la distribution d'une seule main
  • Choisissez entre la plus grande
En savoir plus
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Certification environnementale ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)