Imprimer
Système de câble de ligne de sécurité horizontale rétractable EZ-Line™, DBI-SALA®
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
DBI-SALA®
115-2674EA 0 EUR
115-2674
Système de câble de ligne de sécurité horizontale rétractable EZ-Line™, DBI-SALA®
Protections anti-chutes Câbles de sécurité
DBI-SALA® EZ-Line™ est un système de ligne de sécurité horizontale temporaire recommandé pour la construction, l'industrie générale, l'exploitation minière, le pétrole et le gaz, et les transports.
  • Treuil intégré pour un montage, une utilisation et un démontage rapides et faciles
  • Indicateurs de précontrainte et d'impact intégrés pour une mise en place et un contrôle aisés
  • Longueur personnalisable par paliers jusqu'à 18,25 mètres
  • Extrêmement léger
La conception rétractable innovante permet à l'utilisateur de monter rapidement et efficacement n'importe quelle longueur de système en quelques secondes seulement, et de le démonter tout aussi rapidement. L'ensemble de la ligne de vie est rétracté dans une mallette facile à transporter, ce qui élimine les grosses bobines de câble encombrantes qui sont difficiles à installer, à déplacer et à stocker. De plus, l'EZ-Line™ est plus légère que les systèmes traditionnels, ce qui offre une facilité d'utilisation et une satisfaction supplémentaire aux travailleurs. Les utilisateurs peuvent compter sur ce système de sécurité horizontal pour la mobilité et la protection contre les chutes lors de travaux en hauteur. Il est essentiel de choisir un système qui a été conçu avec précision et rigoureusement testé pour répondre aux exigences réglementaires. Ces systèmes sont utilisés pour protéger les travailleurs opérant sur le plan horizontal qui peuvent ne pas avoir un accès continu à des points d'ancrage appropriés.
Nombre maximal de travailleurs : 26 personnes, 2 par portée.
Poids: 11,25 kg