Imprimer
Pipettes multicanaux, à écartement variable, Move It®
Fournisseur: EPPENDORF
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3125000.117 3125000.125 3125000.133 3125000.141 3125000.150 3125000.168 3125000.176 3125000.184 3125000.192 3125000.206
613-7003EA 1830 EUR
613-7003 613-7004 613-7005 613-7006 613-6881 613-6882 613-6883 613-6884 613-6885 613-6886
Pipettes multicanaux, à écartement variable, Move It®
Pipettes Pipetteurs
Move It® est une pipette multicanaux à écartement variable permettant de transférer facilement des échantillons entre des formats de tailles différentes, soit un gain de temps de 70% par rapport aux pipettes monocanal.
  • Pour plaques (à 384, 96, 48, 24 et 12 puits), tubes (1,5 et 2,0 ml), et gels d'agarose
  • Sélection de l'écartement entre les pointes sur des valeurs comprises entre 4,5 et 33 mm, selon le modèle de pipette
  • Mollette de réglage de l'écartement, permettant de naviguer rapidement entre le format de départ et celui d'arrivée
  • Bouton de réglage manuel, pour changer doucement de format, sans vibration, et transférer les liquides sans en renverser
  • Système sans tube, fiable et sûr
Grâce à sa conception spécifique sans tube, la pipette est autoclavable, ce qui réduit le risque de contamination et améliore l'intégrité de l'échantillon. Le modèle Research® plus est entièrement autoclavable, et le modèle Xplorer® plus est partiellement autoclavable (uniquement la partie inférieure).
Certifications: Certificat par lot.