Imprimer
Lunettes de sécurité, GoggleGear™ 500
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
GG501NSGAF-BLU GG502SGAF
111-2518EA 45.6 EUR
111-2518 111-2519
Lunettes de sécurité, GoggleGear™ 500
Lunettes de protection
Les lunettes de sécurité Goggle Gear™ sont dotées d'une lentille en polycarbonate et d'un revêtement anti-buée/anti-rayures Scotchgard™ pour une protection supérieure. Ces lunettes à profil bas disposent d'un bandeau réglable pour assurer un ajustement serré et sont fournies avec un insert de prescription 3M en option.
  • Conception moderne, mince et légère pour un excellent ajustement
  • Bandeau en nylon élastique facile à régler pour plus de stabilité et de confort
  • Cliquet pivotant pour un réglage personnel pratique
  • Le revêtement résiste au lavage, au trempage dans l'eau de Javel ou à l'utilisation de lingettes alcoolisées sans perte de performance
  • Excellente protection contre les rayons UV
Propriétés anti-buée et anti-rayures supérieures et protection contre les rayons UV. Ces lunettes de sécurité légères et à profil bas sont dotées du revêtement anti-buée/anti-rayures Scotchgard™, qui offre des propriétés anti-buée et anti-rayures fiables. Le revêtement est également conçu pour résister à la désinfection par trempage dans de l'eau de Javel diluée ou à l'aide de lingettes alcoolisées, sans perte de performance.
Les lunettes sont dotées d'un bandeau en néoprène facile à régler et d'un cliquet pivotant pour un ajustement personnel pratique et un ajustement confortable.
Certifications: EN 166:2001.