Imprimer
Boîtier rigide P3 R filtre à particules D9038, Secure Click™
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Secure Click™
111-2571EA 670 EUR
111-2571
Boîtier rigide P3 R filtre à particules D9038, Secure Click™
Respirateurs Masques réutilisables Demi-masques
Les filtres à particules à boîtier rigide Secure Click™ P3 R D9038 sont approuvés pour une utilisation avec les respirateurs 3M™ Secure Click™ pour certaines particules, le fluorure d'hydrogène jusqu'à 30 ppm et le soulagement des vapeurs organiques et des gaz acides au niveau nuisible dans les environnements contenant certaines particules.
Bénéficiez d'une protection respiratoire contre l'exposition aux particules, poussières et brouillards, ainsi que d'une protection contre le fluorure d'hydrogène gazeux jusqu'à 30 ppm et d'un soulagement des vapeurs organiques et des gaz acides de niveau nuisible en dessous des limites d'exposition professionnelle avec les filtres à particules rigides 3M™ Secure Click™ P3 R, D9038. Le filtre P3 R est conçu pour protéger contre une large gamme de contaminants particulaires dans les applications à chaleur élevée. Une entrée d'air supérieure solide innovante aide à réduire le chargement prématuré en permettant un flux d'air canalisé. La conception confortable et légère offre un large champ de vision et le filtre peut être mis en place rapidement et facilement sur les respirateurs réutilisables 3M™ Secure Click™.