Étalons de turbidité, formazine
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Toutes les solutions étalons de turbidité sont des Matériaux de Référence Certifiés.
Cet étalon répond aussi aux exigences de la Pharmacopée Européenne, chapitre 2.2.1 "Limpidité et degré d'opalescence des liquides", et à celles de la norme ISO 7027-1 "Qualité de l'eau - Détermination de la turbidité - Partie 1: méthodes quantitatives".
Certifications: Produites et étalonnées dans le cadre d'un système de qualité qui est:
- certifié ISO 9001
- accredité conforme à ISO/IEC 17025 - Essais
- accredité conforme à ISO 17034 - Producteurs de matériaux de référence