Imprimer
Rubans, VHB™
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5952F/193 5952F/IPS 5962F/IPS 4991F/IPS
MMMA5952F/193EA 26.3 EUR
MMMA5952F/193 MMMA5952F/IPS MMMA5962F/IPS MMMA4991F/IPS
Rubans, VHB™
Rubans adhésifs
Un moyen solide, rapide et facile de créer des liaisons durables et fiables, en éliminant les rivets, les vis, les boulons et les soudures. Le ruban 3M™ VHB™ offre une résistance élevée et une durabilité à long terme, offrant une flexibilité de conception grâce à sa viscoélasticité et sa puissante capacité à coller une variété de surfaces.
  • La méthode de collage permanent rapide et facile à utiliser offre une résistance élevée et une durabilité à long terme
  • L'adhésif sensible à la pression se lie au contact pour fournir une résistance de manipulation immédiate
  • La fixation pratiquement invisible maintient les surfaces lisses
  • Adhésif acrylique modifié noir de 1,1 mm sur une âme en mousse acrylique très conformable
  • Adhère à une grande variété de substrats, y compris la plupart des peintures à revêtement en poudre et des surfaces irrégulières
  • Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudure, vis) ou les adhésifs liquides
  • L'absorption dynamique élevée des contraintes réduit les vibrations et les contraintes d'impact
  • Crée un joint permanent contre l'eau, l'humidité et plus
  • Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et différents
Le ruban 3M™ VHB™ se compose d'un adhésif acrylique durable aux propriétés viscoélastiques. Cela fournit un ruban en mousse double face extraordinairement résistant qui adhère à une large gamme de substrats, y compris l'aluminium, l'acier inoxydable, l'acier galvanisé, les composites, les plastiques, l'acrylique, le polycarbonate, l'ABS et le bois et le béton peints ou scellés. Ces rubans adhésifs offrent une excellente résistance au cisaillement, conformabilité, adhérence de surface et résistance à la température. Ils sont couramment utilisés dans des applications sur divers marchés, notamment le transport, l'électroménager, l'électronique, la construction, la signalisation et l'affichage, et l'industrie générale.
Ces rubans uniques combinent la conformabilité avec une liaison solide et permanente. Le résultat est une famille de rubans extraordinairement résistants qui adhèrent à une large gamme de substrats. Le ruban 3M™ VHB™ est une alternative éprouvée aux vis, rivets, soudures et autres formes de fixations mécaniques.