Imprimer
Bande, vinyle, 471
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
471R50 471S50 471BL50 471GR50 471W50 471G50
819-0134EA 2400 EUR
819-0134 MMMA471S50 MMMA471BL50 MMMA471GR50 MMMA471W50 MMMA471G50
Bande, vinyle, 471
Rubans adhésifs
3M™ uvex unilite thermo ruban 471 est couramment utilisé pour le marquage des dangers et des allées, le codage couleur, le masquage de la peinture, les garnitures décoratives, les épissures, et plus encore. Fabriqué à partir d'un support en vinyle avec un adhésif en caoutchouc, ce ruban polyvalent résiste aux éraflures, à l'usure et aux intempéries pour une utilisation durable.
  • Maintient la couleur lorsqu'il est exposé à l'abrasion, à l'usure et à de nombreux solvants
  • Support en vinyle avec un adhésif en caoutchouc
  • Les propriétés d'étirement uniques permettent au ruban de rester étiré sur des surfaces inégales sans se soulever ni se rétracter
  • Idéal pour une utilisation sur des surfaces courbes et irrégulières
  • Facile à appliquer, avec une excellente force de maintien sur de nombreuses surfaces
  • Retrait propre et en une seule pièce de nombreuses surfaces pour réduire les coûts de nettoyage et de main-d'œuvre
  • Disponible dans une grande variété de couleurs vives et de tailles
Le ruban en vinyle 3M™ 471 adhère au contact d'une grande variété de surfaces pour une application rapide sans égouttement, séchage ou nettoyage nécessaire. Il s'enlève proprement, ne laissant aucun résidu collant. Ce ruban en vinyle est très conformable, ce qui facilite son application sur les zones courbes ainsi que sur les surfaces rugueuses ou inégales.
Disponible dans de nombreuses couleurs distinctives, le ruban peut être utilisé à des températures allant de 4,4 à 76,6 °C. Les rubans en vinyle sont utilisés pour marquer clairement les voies, les couloirs et les zones dangereuses ou interdites dans les usines, les entrepôts et les hôpitaux. L'utilisation de rubans en vinyle pour le marquage des voies au lieu de peinture élimine la nécessité de ventiler les solvants de peinture, et comme les rubans en vinyle peuvent être retirés rapidement et proprement, ils constituent également une option plus rapide, plus polyvalente et moins coûteuse que la peinture. Ces rubans robustes sont également utilisés dans l'entretien et la réparation automobile, la construction, la marine, les véhicules commerciaux et d'autres industries.
Les applications recommandées comprennent le marquage de voies et de sécurité, la protection temporaire de surfaces, l'anodisation et l'électrodéposition, le masquage fin de peinture, le codage couleur, le scellement de bidons et de conteneurs de stockage, l'empaquetage et le renforcement, ou la décoration.
Rubber adhesive offer an adhesion strength of 26 oz./inch. Tensile strength is 270 N/100 mm (14 lbs./inch).