Imprimer
Casque de sécurité, SecureFit™
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
X5501V-CE-4 7100175598
MMMAX5501V-CE-4EA 115 EUR
MMMAX5501V-CE-4 MMMA7100175598
Casque de sécurité, SecureFit™
Casques Casques de sécurité
Le casque de sécurité SecureFit™ X5501V-CE comprend un système de suspension à cliquet à 4 points facile à régler qui comprend la technologie exclusive de diffusion de pression 3M™. Ce casque de sécurité blanc sans rebord est doté d'un capteur UVicator™ qui indique quand le casque a été surexposé aux rayons UV et doit être remplacé.
  • Protection de la tête sûre et confortable contre les chutes de petits objets et l'utilisation industrielle générale
  • Le système de suspension intègre la technologie exclusive de diffusion de pression brevetée 3M™
  • La suspension à cliquet à 4 points permet une hauteur et un ajustement personnalisés avec plusieurs niveaux de réglage vertical
  • Les évents permettent la circulation de l'air à travers le casque
  • Inspiré des casques d'escalade avec un design sans rebord pour offrir une vue dégagée vers le haut
Inspiré des casques d'escalade modernes, le casque de sécurité SecureFit™ X5501V-CE offre une protection contre les chutes de petits objets. Les évents permettent la circulation de l'air à travers le casque et le positionnement en hauteur sur la tête est réglable. Le système de suspension à cliquet à 4 points facile à régler permet un serrage en douceur du bandeau selon les besoins. Cette suspension comprend la technologie exclusive de diffusion de pression 3M™, qui non seulement offre un ajustement sûr mais, en réduisant jusqu'à 20% la pression frontale par rapport aux suspensions de casque conventionnelles, contribue également à améliorer le confort.
Ce casque blanc est doté d'un capteur exclusif 3M™ UVicator™ qui passe du rouge au blanc lorsqu'il est exposé à des niveaux nocifs de lumière ultraviolette (UV). Comme les rayons UV peuvent fragiliser les coques des casques et compromettre leur niveau de protection, le changement de couleur du capteur indique qu'il est temps de remplacer le casque. Le matériau réfléchissant Scotchlite™ peut également être ajouté pour augmenter la visibilité dans des conditions de faible luminosité.
Les fentes pour accessoires et les clips sont conçus pour être compatibles avec une variété d'écrans faciaux, de cache-oreilles et d'autres accessoires, et une mentonnière en option avec une boucle magnétique ou en plastique peut être ajoutée.
Certifications: Approuvé pour la déformation latérale et répond à la norme EN 397 pour une utilisation industrielle générale.