Imprimer
Lunettes de sécurité sur ordonnance, série Solus™ 2000
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
S2020AF-BLU S2015AF-BLU S2025AF-BLU
111-2577EA 28.7 EUR
111-2577 111-2576 111-2578
Lunettes de sécurité sur ordonnance, série Solus™ 2000
Lunettes
Lunettes confortables et élégantes avec un vaste choix de couleurs et de teintes de verres, la série de lunettes de prescription Solus™ 2000 offre une protection oculaire avec une touche d'élégance.
  • Branches réglables à cliquet
  • Verres de lecture avec revêtement anti-buée/anti-rayures
  • Disponible dans une gamme de dioptries : +1,5, +2,0, ou +2,5
  • Verres en polycarbonate absorbant 99,9% des rayons UVA et UVB
La série Solus™ 2000 sur ordonnance est dotée de branches à cliquet réglables qui permettent au porteur de personnaliser son ajustement. Choisissez parmi plusieurs options de revêtement des verres, notamment l'antibuée Scotchgard™, plusieurs couleurs de verres, et des caractéristiques telles qu'un joint en mousse amovible et des dioptries pour créer la meilleure solution de lunettes de protection.
Certifications: Conforme aux normes EN 166, EN 170 ; W EN 166 F CE (châssis) ; 2C-1.2 3M 1 FT CE (lentille)