Imprimer
Lunettes de sécurité, SecureFit™ série 400X
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SF401XSGAF-BLU SF401XSGAF-GRN
111-2504EA 23.5 EUR
111-2504 111-2505
Lunettes de sécurité, SecureFit™ série 400X
Lunettes
Les lunettes de sécurité SecureFit™ 400X sont dotées de la technologie 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology, de larges branches flexibles et d'un pont nasal ainsi que d'un protège-sourcils souples combinés. Ces lunettes de sécurité légères sont dotées de verres en polycarbonate sans bord, clairs, anti-rayures et anti-buée de qualité supérieure.
  • Lunettes de sécurité dotées de la technologie 3M™ à diffusion de pression pour le confort
  • La conception enveloppante améliore la sécurité de l'ajustement et empêche le glissement
  • Points de contact rembourrés aux branches pour un confort accru sur les oreilles
  • Pont de nez souple pour un ajustement plus confortable
  • La protection frontale profilée offre une protection supplémentaire contre les particules volantes
  • Le revêtement anti-rayures robuste répond aux exigences de marquage K de la norme EN166
  • Lentille transparente pour une excellente protection contre les rayons ultraviolets (UV)
Conçues pour le confort et la performance, ces lunettes de sécurité ne pèsent que 22 g et ont un look moderne et élégant. La technologie des branches de diffusion de pression 3M™ assure un ajustement confortable, avec des branches larges et flexibles sur les oreilles qui offrent une protection latérale solide et un rembourrage pour un confort accru. Le pont nasal souple et le protège-front profilé reposent confortablement contre le front pour aider à fournir une protection supplémentaire contre les particules volantes, et la conception enveloppante offre à l'utilisateur un large champ de vision et réduit le glissement dû aux mouvements de la tête.
Le revêtement antibuée Scotchgard™ garantit une visibilité claire, résistant à la formation de buée plus longtemps que les revêtements antibuée traditionnels, même après de multiples lavages, y compris à l'aide de lingettes alcoolisées ou par désinfection en trempage dans de l'eau de Javel diluée. Les propriétés antibuée et anti-rayures supérieures assurent une durabilité et une visibilité accrues. Ces lunettes se combinent également bien avec les protège-oreilles.
Certifications: Conforme aux normes EN 166, EN 170 ; 3M EN 166 FT CE (châssis).