Imprimer
Lunettes de sécurité, série Solus™ 2000
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
S2001AF-BLU S2002SGAF-BGR S2003SGAF-BGR S2005SGAF-BGR S2001ASP-BLU S2007SGAF-BGR S2024AS-RED S2001SGAF-BGR S2001SGAF-RED S2001SGAFBGRF
111-2499EA 21.8 EUR
111-2499 MMMAS2002SGAF-BGR MMMAS2003SGAF-BGR MMMAS2005SGAF-BGR 111-2502 MMMAS2007SGAF-BGR MMMAS2024AS-RED MMMAS2001SGAF-BGR MMMAS2001SGAF-RED MMMAS2001SGAFBGRF
Lunettes de sécurité, série Solus™ 2000
Lunettes
Lunettes confortables et élégantes avec une large gamme de couleurs et de teintes de verres, la série Solus™ 2000 offre une protection oculaire avec un éclat élégant.
  • Branches à cliquet réglables
  • Le revêtement antibuée Scotchgard ™ résiste à la buée plus longtemps que les revêtements antibuée traditionnels
  • Les verres en polycarbonate absorbent 99,9% des rayons UVA et UVB
La série Solus™ 2000 est dotée de branches à cliquet réglables qui permettent au porteur de personnaliser l'ajustement. Choisissez parmi plusieurs options de revêtement de lentilles, y compris l'anti-buée Scotchgard ™, plusieurs couleurs de lentilles et des caractéristiques comme un joint en mousse amovible pour créer la meilleure solution de protection des lunettes.
Le revêtement antibuée Scotchgard ™ résiste à la buée plus longtemps que les revêtements antibuée traditionnels, même après jusqu'à 25 lavages à l'eau, selon les tests internes 3M™ selon la méthode de test EN 168 par rapport aux revêtements antibuée traditionnels.
Certifications: Meets the requirements of EN 166-2001 standard as an impact rated spectacle.