Imprimer
Lunettes de sécurité, série SecureFit™ 400
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SF401SGAF-RED SF401SGAF-BLU SF401SGAF-BLUF SF403SGAF-YEL SF406SGAF-BLA SF407SGAF-BLU
MMMASF401SGAF-REDEA 19.6 EUR
MMMASF401SGAF-RED MMMASF401SGAF-BLU MMMASF401SGAF-BLUF MMMASF403SGAF-YEL MMMASF406SGAF-BLA MMMASF407SGAF-BLU
Lunettes de sécurité, série SecureFit™ 400
Lunettes
Les lunettes de sécurité SecureFit™ sont dotées de la technologie de branches à diffusion de pression 3M™, de larges branches flexibles, de plaquettes de nez réglables souples et de verres en polycarbonate gris anti-rayures et anti-buée de qualité supérieure, sans monture. Ces lunettes légères conviennent à une utilisation intérieure ou extérieure.
  • Diffusez la pression sur l'oreille grâce à la technologie de branche de diffusion de pression 3M™
  • Les plaquettes de nez souples et réglables offrent un confort accru
  • Les branches plates et flexibles se combinent facilement avec des cache-oreilles et offrent une protection latérale solide
  • La conception enveloppante offre à l'utilisateur un large champ de vision
  • Le revêtement anti-buée Scotchgard™ offre des propriétés anti-buée et anti-rayures supérieures
  • Excellente protection contre les rayons ultraviolets (UV)
  • Comprend un joint doublé de mousse amovible
Protection oculaire confortable avec un revêtement antibuée supérieur. Ces lunettes de sécurité ne pèsent que 19 g et sont dotées de la technologie de branche à diffusion de pression 3M™, qui permet aux points de contact rembourrés à double injection de s'adapter naturellement à la taille de la tête d'un individu, offrant au porteur un ajustement sûr et confortable. Les plaquettes de nez souples et réglables offrent une personnalisation encore plus grande et réduisent le glissement des mouvements de la tête. Les larges branches flexibles sur les oreilles offrent une protection latérale solide et fonctionnent bien avec des cache-oreilles. La conception enveloppante offre un large champ de vision.
Le revêtement anti-buée Scotchgard™ assure une visibilité claire, résistant à la buée plus longtemps que les revêtements anti-buée traditionnels, même après plusieurs lavages, y compris l'utilisation de lingettes alcoolisées ou la désinfection par trempage dans de l'eau de javel diluée. Les propriétés anti-buée et anti-rayures supérieures offrent une durabilité et une visibilité accrues et répondent aux exigences de marquage K&N de la norme EN 166.
Certifications: EN 166:2001