Imprimer
Cache-oreilles, casques WS™ LiteCom Plus, Peltor™
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MT73H7P3E4410E MT73H7A4310WEU MT73H7B4310WEU MT73H7P3E4310E
MMMAMT73H7P3E4410EEA 2390 EUR
MMMAMT73H7P3E4410E MMMAMT73H7A4310WEU MMMAMT73H7B4310WEU MMMAMT73H7P3E4310E
Cache-oreilles, casques WS™ LiteCom Plus, Peltor™
Protège-oreilles Protège-oreilles avec radio
Le casque Peltor ™ WS ™ LiteCom Plus est disponible dans plusieurs styles de montage et comprend une radio bidirectionnelle analogique préprogrammée intégrée, une connectivité multipoint Bluetooth®, un microphone antibruit et une fonction dépendante du niveau pour l'écoute ambiante.
  • Protecteur auditif avec radio bidirectionnelle analogique intégrée
  • La technologie dépendante du niveau améliore la connaissance de la situation et la communication
  • La connectivité multipoint Bluetooth® permet une connexion transparente des appareils mobiles
  • Activation rapide push-to-listen de la fonction dépendante du niveau
  • Microphone étanche antibruit
  • Transmission à commande vocale (VOX) pour une utilisation mains libres dans des environnements très bruyants
  • Batterie rechargeable au lithium-ion
  • Compatibilité PMR446 MHz
For effective headset-to-headset communication in noisy environments, choose the Peltor™ WS™ LiteCom Plus Headset. Varied models include helmet attachment, headband attachment, or neckband attachment. All versions protect users against hazardous noise while enabling communication in loud environments and maintening situational awareness. The level-dependent function and noise-cancelling microphone help the user hear important sounds from their surroundings and communicate with colleagues without compromising on hearing protection.
All models feature integrated two-way radios for reliable communication, and can be used with similar PMR radio communication systems. Includes Bluetooth® enabled multipoint connectivity for simultaneous, seamless connection.