Tétrahydrofuranne ≥99.8% stabilisé, AR®, Macron Fine Chemicals™
Marques : Avantor Performance MaterialsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Stabilisation:
stabilisé avec BHT/Ionol/2,6-Di-Tert-Butyl-4-Méthylphenol 250 ppm
Attention: Preserve in tight and cool conditions.
Formule:
C₄H₈O Point d'ébullition: 65 °C Point de fusion: –108,3 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005356 Numéro CAS: 109-99-9 EINECS: 203-726-8 UN: 2056 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) | ≥99,8 |
Water (KF) | ≤0,03% |
Titrable Acid (meq/g) | ≤0,0005 |
Residue after Evaporation | ≤0,03% |
Stabiliser (BHT) | ~250 ppm |
For Laboratory, Research or Manufacturing Use |