Silicone fluids, previously Dow Corning 200®
Marques : DOW CORNINGTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Une gamme de fluides de silicone recommandés pour une utilisation dans les bains. Peu toxiques, inertes et durables en raison de leur faible volatilité.
- Non corrosif
- Point d'éclair élevé
- Longue durée de vie
- Faible évaporation
Les fluides possèdent d'excellentes capacités de transfert de chaleur et couvrent une large plage de températures allant de -40 à +200 °C.
1 cS = 1 mm²/s
Attention: Des vapeurs nocives peuvent être émises à des températures élevées. Il est conseillé d'utiliser ce matériau dans une hotte d'aspiration à des températures supérieures à 140 °C.