Imprimer
Demi-masques respiratoires sans entretien, série 4000
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4251PLUS 4255PLUS 4277PLUS 4279PLUS
111-2443EA 49.1 EUR
111-2443 111-2444 111-2588 111-2445
Demi-masques respiratoires sans entretien, série 4000
Protection respiratoire Masques réutilisables Demi-masques
Les demi-masques sans entretien de la série 4000 sont des respirateurs simples et prêts à l'emploi, dotés d'une cartouche et de filtres intégrés. Ils protègent contre une série de gaz et de vapeurs organiques et également contre les risques liés aux particules combinées.
  • La nouvelle valve améliorée réduit la résistance respiratoire à l'expiration pour un meilleur confort respiratoire
  • Conception légère, bien équilibrée et discrète
  • Cartouche et filtres intégrés prêts à l'emploi et sans entretien
  • Harnais de tête réglable et sangles de cou faciles à attacher
  • La position centrale de la valve d'expiration réduit l'accumulation de chaleur et d'humidité
  • Un sac refermable est inclus pour un stockage et un transport hygiéniques
Léger et bien équilibré, il est doté d'une soupape d'expiration centrale qui contribue à réduire l'accumulation de chaleur et d'humidité, pour un meilleur confort dans les conditions chaudes et humides.
La cartouche et les filtres intégrés ne nécessitent aucun entretien. Il suffit de les utiliser jusqu'à ce que le calendrier de remplacement indique qu'il faut les remplacer ou que les filtres soient remplis, puis de les jeter. Les masques offrent jusqu'à 40 heures d'utilisation lorsqu'ils sont rangés dans le sac refermable fourni. Un harnais de tête réglable permet de s'adapter à un large éventail de formes et de tailles de tête, et les sangles de cou sont faciles à attacher. Le design discret ne gêne pas la vision périphérique et les deux grands filtres en carbone collé garantissent une faible résistance respiratoire.
Le filtre/la cartouche FFA1P2 RD protège contre les vapeurs organiques dont le point d'ébullition est supérieur à 65 °C, jusqu'à 10× la limite d'exposition sur le lieu de travail ou 1 000 ppm (selon la valeur la plus basse), et 10× la limite d'exposition sur le lieu de travail pour les particules.
Le filtre/la cartouche FFA2P3 RD protège contre les vapeurs organiques dont le point d'ébullition est supérieur à 65 °C, jusqu'à 10× la limite d'exposition sur le lieu de travail ou 5 000 ppm (la valeur la plus basse étant retenue), et 20× la limite d'exposition sur le lieu de travail pour les particules.
Le filtre/la cartouche FFABE1P3 RD offre une protection contre les vapeurs organiques dont le point d'ébullition est supérieur à 65 °C, les vapeurs inorganiques et les gaz acides jusqu'à 10 fois la limite d'exposition sur le lieu de travail ou 1 000 ppm (selon la valeur la plus basse), et 20 fois la limite d'exposition sur le lieu de travail pour les particules.
Le filtre/la cartouche FFABEK1P3 RD offre une protection contre les vapeurs organiques dont le point d'ébullition est supérieur à 65 °C, les gaz inorganiques et acides et l'ammoniac jusqu'à 10 fois la limite d'exposition sur le lieu de travail ou 1 000 ppm (la valeur la plus faible étant retenue), et 20 fois la limite d'exposition sur le lieu de travail pour les particules.