Imprimer
Solvants résiduels (0861) : Classe 3
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
88220.001EA 227 EUR
88220.001 88221.001
Solvants résiduels (0861) : Classe 3
Étalons Étalons organiques
Solvants résiduels selon la pharmacopée chinoise.
Le niveau de solvants organiques volatils dans les matières premières pharmaceutiques ou le produit fini est défini et surveillé. Les solvants résiduels sont classés en fonction de leur catégorie de risque. Une sélection de normes de solvants résiduels est maintenant disponible auprès de Avantor.
Classe III MIX A : 25 composants ; 5000 mg/l d'acétone ; d'anisole ; de 1-butanol ; de 2-butanol ; de 2-butanone ; d'acétate de n-butyle ; d'éther diéthylique ; de diméthylsulfoxyde ; d'éthanol ; d'acétate d'éthyle ; formiate d'éthyle ; n-heptane ; 2-méthyl-1-propanol ; acide acétique - ester isobutylique ; acide acétique - ester isopropylique ; acétate de méthyle ; alcool isoamylique ; 4-méthyl-2-pentanone ; méthyl-tert. butyléther ; n-pentane ; 1-pentanol ; 1-propanol ; 2- propanol ; ester n-propylique d'acide acétique ; isopropylbenzène (cumène) dans du diméthylformamide.
Classe III MIX B : 2 composants ; 5000 mg/ml d'acide acétique ; acide formique dans du diméthylformamide.
Informations de livraison: Fournis avec des certificats d'analyse complets pour tous les lots.