Imprimer
Étalons de solvant résiduel conformes aux directives ICH
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
88211.001EA 95.4 EUR
88211.001 88213.001 88210.001
Étalons de solvant résiduel conformes aux directives ICH
Étalons Étalons organiques
Ces étalons mesurent les solvants résiduels dans des matières premières ou des produits finis dans l'industrie pharmaceutique. Les directives ICH qui établissent une classification des solvants résiduels en fonction de l'évaluation des classes de risques. Une gamme d'étalons de solvants résiduels est désormais disponible auprès de Avantor.
Classe III Mix A : 23 composants ; 5000 µg/ml chacun de n-heptane; acétone; ester isobutylique d'acide acétique; anisole; ester isopropylique d'acide acétique; 1-butanol; acétate de méthyle; 2-butanol; alcool isoamylique; acétate de n-butyle; 2-butanone; méthyl-tert.butyléther; 2-méthyl-1-propanol; diméthylsulfoxyde; n-pentane; éthanol; 1-pentanol; acétate d'éthyle; 1-propanol; l'éther diéthylique; 2-propanol ; formiate d'éthyle; ester n-propylique d'acide acétique dans le diméthylformamide
Mélange B de classe III : 2 composants ; 5000 µg/ml chacun d'acide acétique; acide formique dans le diméthylformamide
Class III Mix C : 5 000 µg/ml de triéthylamine dans l'eau
Certifications: Conformes à la dernière Pharmacopée Européenne et aux directives ICH.
Informations de livraison: Fournis avec des certificats d'analyse complets pour tous les lots.