Avantor® ACE® UltraCore C18-Amide are high performing solid-core (core shell) particle columns designed for a range of reversed-phase chromatographic applications. Additional mechanisms of interaction such as H-bonding give an alternative selectivity for moderately polar analytes.
High purity, base deactivated silica with excellent reproducibility
Can retain more polar compounds in 100% aqueous mobile phase
Alternative selectivity to alkyl phases
These stainless steel columns are available in a variety of dimensions and are highly compatible with LC-MS and high sensitivity applications.
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.