Imprimer
VWR®, Flacons carrés ou rectangulaires à col large, avec bouchon à visser
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
215-4258EA 149 EUR
215-4258
VWR®, Flacons carrés ou rectangulaires à col large, avec bouchon à visser
Flacons Flacons en plastique
Flacons en HDPE, disponibles en version translucide ou de couleur ambrée (pour le 2,7 L). Disponibles en forme carrée ou rectangulaire selon les besoins spécifiques de stockage.
  • Stériles 10-3
  • Col large pour remplissage facile
  • Graduations moulées pour une meilleure identification du volume
  • Sous conditionnés en plus petit nombre pour une meilleure manipulation réduire la contamination
  • CE IVD Directive 98/79/EC
Stockage de liquides, de solides et de poudres. Ces flacons sont utilisés pour la collecte des échantillons d’urine dans les grands volumes. Fournis avec une cape à vis jointée procurant une excellente étanchéité ou une cape à vis et obturateur. En HDPE translucide pour une bonne visibilité du niveau de remplissage. Poignée de transport sur les modèles 2,5L et 2,7 L.
Certifications: Matière première est conforme aux règlementations US FDA 21 CFR et Règlement UE n° 10/2011 de la Commission européenne.