Imprimer
Viscosimètres rotatifs, série ROTAVISC HELI complets
Fournisseur: IKA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
10013698 10013745 10013764 10013731
531-1475EA 4630 EUR
531-1475 IKAA10013745 IKAA10013764 IKAA10013731
Viscosimètres rotatifs, série ROTAVISC HELI complets
Viscosimètres Viscosimètres rotatifs
La gamme ROTAVISC HELI détermine la viscosité des liquides dans tous les domaines d'application, du laboratoire au contrôle de la qualité. Les quatre dispositifs mesurent différentes plages de viscosité.
  • Grand écran TFT pour une orientation intuitive dans les menus
  • Niveau à bulle numérique pour la configuration correcte des conditions de démarrage
  • La fonction de rampe simplifie les tâches répétitives
  • Exactitude de mesure très élevée
  • Ajustement de vitesse en continu
  • Fonction timer et graphique
  • L'HELISTAND assure le déplacement vertical du viscosimètre et sa
En savoir plus