Kits de tests, Tests de cuvette DCO pour eau salée
Marques : HachTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Applicable aux tests DCO des échantillons d'eau présentant des concentrations en chlorure élevées jusqu'à 20000 mg/L.
- Valeurs de mesure précises et fiables
- Sécurité maximum pour les utilisateurs grâce au système fermé et à la quantité faible de réactifs
- Dosage pratique et sans erreur des réactifs
- Étiquette à code-barres pour reconnaissance automatique dans le photomètre
- Différenciation entre plages de tests et de mesure avec des codes couleurs
- Aucun prétraitement fastidieux des échantillons nécessaire
Réactifs prédosés pour une sécurité maximum Évaluation photométrique et pratique, conditionnement dans un boîtier parfaitement équipé