Milieux de culture microbiologique prêts à l'emploi, ONETEST®
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Eau peptonée tamponnée dans un flacon en plastique sûr et léger ; il suffit d'agiter et d'ajouter votre échantillon.
- Longue durée de conservation : 24 mois à température ambiante
- Flacons en plastique au lieu de verre : Poids inférieur pour le transport et aucun risque de blessure par coupure
- Flacon, eau et milieu de culture stérilisés par irradiation gamma (pas de surchauffe ; meilleure performance du milieu)
Flacon en plastique irradié aux rayons gamma avec le milieu de culture déshydraté dans le bouchon et l'eau dans le flacon. Il suffit d'agiter le flacon avant l'utilisation pour obtenir un milieu prêt à l'emploi.
Certifications: Certificat d'analyse conforme aux normes ISO 11133 et ISO 7218.