Imprimer
VWR®, évaporateur rotatif numérique à écran LCD
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
531-1365EA 3490 EUR
531-1365 531-1366 531-1367 531-1368 531-1377
VWR®, évaporateur rotatif numérique à écran LCD
Évaporateurs Évaporateurs rotatifs
Il s'agit d'un instrument essentiel pour une utilisation dans les laboratoires de chimie pour l'élimination efficace et douce des solvants des échantillons par évaporation. Il offre une excellente solution de distillation dans une large gamme d'applications.
  • L'affichage numérique indique à la fois la vitesse de rotation et la température de chauffage, ce qui permet un contrôle optimal de tous les processus de distillation
  • Le moteur de levage automatique libère le ballon d'évaporation dans une position sûre en cas de panne de courant
  • Bain chauffant de 5 L avec une large plage de température (de la température ambiante à 180 °C) ; le mode de chauffage eau/huile ne peut être modifié que via un interrupteur
  • Température de protection contre la surchauffe à 220 °C
  • Protection contre l'ébullition à sec, l'appareil s'éteint automatiquement en cas de chauffage sans eau/huile dans le bain chauffant
  • Verrerie avec film antidéflagrant disponible
L'évaporateur rotatif affiche une plage de vitesses allant de 20 à 280 tr/min et un fonctionnement par intervalle dans les sens horaire et antihoraire pour un processus de séchage amélioré. Le condenseur offre une surface de refroidissement maxi. de 1700 cm² assurant un effet de refroidissement excellent. Le mécanisme d'éjection assure un retrait facile des ballons d'évaporation. La bague d'étanchéité à ressort double PTFE procure d'excellentes performances d'étanchéité et la fonction à distance offre des commandes PC et la transmission des données.
Informations de commande: Un système préconfiguré complet comprenant une unité, un bain chauffant et un ensemble de verrerie peut être commandé ou chaque composant peut faire l'objet de commande séparée. Les accessoires ne sont pas inclus et doivent être commandés séparément.