Imprimer
VWR®, Évaporateur rotatif numérique LED
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
531-1373EA 3090 EUR
531-1373 531-1374 531-1369 531-1372 531-1370
VWR®, Évaporateur rotatif numérique LED
Évaporateurs Évaporateurs rotatifs
Il s'agit d’un instrument de base du laboratoire de chimie convenant pour l'évaporation, la distillation et la séparation de produits chimiques. Il peut être utilisé en tant que système multifonctions combiné à une pompe à vide, un contrôleur de vide et un circulateur réfrigéré pour fournir d’excellentes solutions de distillation pour de nombreuses applications en laboratoire.
  • Bain chauffant de 5 L avec large plage de températures (de la température ambiante jusqu’à 180 °C). Un contrôle de température indépendant lui permet d’être utilisé séparément. Mode de chauffage eau/huile peut être seulement changé via un interrupteur
  • Levage manuel combiné avec un levage auxiliaire pour un positionnement précis de la verrerie
  • Le contrôle PID garantit la précision des hautes températures à ±1 °C (eau)
  • Température de protection contre la surchauffe à 220 °C
  • Avec la protection contre l’ébullition à sec, l'unité se désactive automatiquement en cas de chauffage sans eau/huile dans le bain chauffant
  • Plage de vitesses allant de 20 à 200 tr/min, fonctionnement par intervalle de temps dans le sens des aiguilles d’une montre et dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour le processus de séchage
  • Verrerie avec film de protection anti-explosion disponible
Les évaporateurs bénéficient d'un condenseur breveté (surface de refroidissement 1200/1700 cm² à sélectionner), d'un tube de condensation à double hélice et d'un design en arc de cercle central pour accélérer le débit de liquide avec un effet de refroidissement excellent. Le mécanisme d'éjection assure un changement facile des ballons d'évaporation. Les évaporateurs rotatifs LED affichent un angle d'immersion réglable et une bague d'étanchéité à ressort double PTFE pour d'excellentes performances d'étanchéité. La fonction à distance offre des commandes PC et la transmission des données. Ces modèles sont compatibles avec toute la gamme de verrerie pour évaporateur LCD VWR.
Informations de commande: Un système préconfiguré complet comprenant une unité principale, un bain chauffant et un ensemble de verrerie peut être commandé ou chaque composant peut faire l'objet de commande séparée. Les accessoires ne sont pas inclus et doivent être commandés séparément.