Imprimer
Eau peptonée tamponnée déshydratée en sachets avec eau de reconstitution, ONEBAG®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
710-2049EA 88.9 EUR
710-2049 710-2050
Eau peptonée tamponnée déshydratée en sachets avec eau de reconstitution, ONEBAG®
Milieux pour microbiologie Milieux prêts à l'emploi de microbiologie
L'eau peptonée tamponnée prête à l'emploi est préparée quelques minutes avant son utilisation, afin de garantir les meilleures performances du milieu.
  • Longue durée de conservation : 24 mois à température ambiante
  • Sachet, eau et milieu de culture stérilisés par irradiation aux rayons gamma (pas de surchauffe ; meilleure performance du milieu)
  • Pas besoin d'équipement de distribution (ex. dilueur, producteur d'eau déionisée et autres)
  • Le milieu de culture est préparé quelques minutes avant l'utilisation, ce qui garantit la meilleure performance du milieu
Disponible pour la préparation de 90 ou 225 ml de milieu.
Certifications: Conforme aux normes ISO 6887, ISO 6579 and ISO 11290-2