Imprimer
Ytterbium AAS standards, (CRMs), Fluka™
Fournisseur: Honeywell Research Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Fluka™
HONCE4084-100MLEA 59.7 EUR
HONCE4084-100ML HONCE4084-500ML
Ytterbium AAS standards, (CRMs), Fluka™
Étalons Étalons cationiques Standards d'erbium
Certified Reference Materials (CRMs)
  • Traceable to SRM from NIST
Certifications: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).