Imprimer
Cobalt AAS Standards, (CRMs), Fluka™
Fournisseur: Honeywell Research Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Fluka™
HONCE4018-100MLEA 44.2 EUR
HONCE4018-100ML HONCE4017-500ML HONCE4018-500ML HONCE4017-100ML
Cobalt AAS Standards, (CRMs), Fluka™
Étalons Étalons cationiques Standards de cobalt
Certified Reference Materials (CRMs)
  • Traceable to SRM from NIST
Certifications: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).