Imprimer
Tungsten ICP & ICP-MS Standards, (CRMs), Fluka™
Fournisseur: Honeywell Research Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Fluka™
HONCE1363-100MLEA 140 EUR
HONCE1363-100ML HONCE1432-100ML
Tungsten ICP & ICP-MS Standards, (CRMs), Fluka™
Étalons Étalons cationiques Standards de tungstène
Certified Reference Materials (CRMs)
  • Traceable to SRM from NIST
Certifications: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).