Imprimer
Étalons ICP argentés, (CRMs), Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
E1003-100ML E1130-100ML
HONCE1003-100MLEA 110 EUR
HONCE1003-100ML HONCE1130-100ML
Étalons ICP argentés, (CRMs), Fluka™
Étalons Étalons cationiques Standards d'argent
Matériaux de référence certifiés (CRM)
  • Conformes aux matériaux de référence standard NIST
Certifications: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).