Imprimer
Acide trifluoroacétique 99,8 Anhydrous basis, SPECTRONORM® Spectroscopy
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): TFA
Conditionné sous azote
85930.150EA 75.7 EUR
85930.150 85930.180
Acide trifluoroacétique 99,8 Anhydrous basis, SPECTRONORM® Spectroscopy
Acide trifluoroacétique
SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
Formule: C₂HF₃O₂
Poids moléculaire: 114.02 g/mol
Point d'ébullition: 71.8
Point de fusion: –15 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004169
Numéro CAS: 76-05-1
UN: 2699
ADR: 8 I
Indice Merck: 13,09754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) min 99.8%
Water max 0.10%
Colour number (APHA) max 10
Evaproration residue max 0.005%
Transmittance (at 265 nm) min 10%
Transmittance (at 305 nm) min 50%
Transmittance (at 320 nm) min 80%
Transmittance (at 325 nm) min 90%
manufactured and filled under nitrogen Yes