La famille de thermoshakers IKA Matrix Orbital Delta, avec mélange et chauffage, a de nombreuses fonctions faciles à utiliser.
- Un grand écran clair avec une structure de menu pratique permet une utilisation intuitive
- Des vitesses allant jusqu'à 2000 min-¹ (1500 pour les modèles Δ F1.5 et Δ F2.0), et un diamètre d'agitation de 3 mm garantissent un mélange rapide et efficace du liquide
- Deux modes de vitesse différents pour un chauffage doux des échantillons
- Les rampes programmables permettent l'exécution automatique des opérations de mélange et de chauffage
- Réglage intelligent de la vitesse en fonction de l'insert, de l'accessoire et du volume de remplissage
- Le boîtier en aluminium moulé sous pression garantit un positionnement sûr, une excellente stabilité et une robustesse au quotidien
- Interfaces RS232 et USB
Qu'il s'agisse d'échantillons de sang, d'agents pharmaceutiques, d'échantillons d'ADN/ARN ou de tests ELISA, les échantillons, même les plus petits volumes, se mélangent de manière fiable et complète dans toutes les applications de laboratoire. Pas de contamination croisée et un résultat de mélange optimal.
IKA Matrix Orbital Δ FP mélange, chauffe et dispose d'un support universel fixe pour plaques de microtitration, d'un verrouillage rapide et sûr pour un changement rapide et facile des inserts et des accessoires, ainsi que d'une détection automatique des accessoires.
IKA Matrix Orbital Δ F2.0 mélange et chauffe avec un insert fixe pour 24×2,0 ml tubes.
IKA Matrix Orbital Δ F1.5 mélange et chauffe avec un insert fixe pour 24×1,5 ml tubes.
IKA Matrix Orbital Δ F0.5 mélange et chauffe avec un insert fixe pour 24×0,5 ml tubes.
Certifications: Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 21
Informations de commande: Fourni sans accessoires, à commander séparément. Il existe une large gamme d'accessoires permettant un fonctionnement optimal pour votre application spécifique.