Imprimer
tri-Sodium phosphate dodécahydraté 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph.Eur., ACS
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Sodium phosphate trisodique dodécahydraté, Sodium phosphate dodécahydraté
85742.290EA 89.9 EUR
85742.290 85742.360 85742.460
tri-Sodium phosphate dodécahydraté 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph.Eur., ACS
tri-Sodium phosphate dodécahydraté
Formule: Na₃PO₄·12H₂O
Poids moléculaire: 380.12 g/mol
Point de fusion: ∼75 °C
Densité: 1.62 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149198
Numéro CAS: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
Indice Merck: 13,08736
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay                            98.0 - 102.0 %
Excess alkali (as NaOH) Max. 2.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Insoluble matter Max. 100 ppm
Chloride (Cl) Max. 10 ppm
Sulphate (SO₄) Max. 100 ppm
Iron (Fe)    Max. 10 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur./ACS Passes test