Imprimer
Pompe à vide, Type N 820 G et 840 G, LABOPORT®
Fournisseur: KNF
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
N840G N820G
181-0585EA 2580 EUR
181-0585 181-0584
Pompe à vide, Type N 820 G et 840 G, LABOPORT®
Pompe Pompes à vide
Les modèles N 820 G et N 840 G sont équipés d'un bouton de commande pour le réglage manuel du débit, ce qui les rendent bien adaptés à une grande variété d'applications. Il dispose d'un contrôle intégré de la vitesse de rotation, les pompes sont silencieuses, avec un bon rendement énergétique et peuvent être réglées de manière optimale en fonction de l'application.
  • Débit jusqu'à 2,04 m³/h
  • Vide absolu de 6 mbar abs
  • La combinaison de la tête de pompe TFM™ PTFE et de la membrane revêtue de PTFE rend ces pompes idéales pour travailler avec des gaz et des vapeurs extrêmement agressifs/corrosifs.
  • Haut niveau de compatibilité avec les vapeurs et la condensation.
  • Vanne de ballast à gaz intégrée
  • Affichage du statut en trois couleurs : En fonctionnement / Veille / Erreur
  • Extensible : Des séparateurs et/ou des condenseurs peuvent être achetés et facilement installés.
  • Répond aux normes ATEX selon II 2/-G IIB+H2 T3 atmosphère interne uniquement
  • Transfert 100% sans huile pour assurer un transfert, une évacuation et une compression non contaminés
  • Équipé d'une surface facile à nettoyer
Les applications potentielles comprennent l'évaporation rotative, la distillation, le séchage de gel, le dégazage, l'utilisation dans des étuves à vide et des concentrateurs à vide.
Matériau de tête de pompe: TFM™ PTFE
Matériau du diaphragme : Revêtement PTFE
Matériau de la vanne : FFPM
Informations de commande: En combinaison avec l'unité de contrôle à vide VC 900 et un câble de commande, la vitesse de rotation est contrôlée en fonction des exigences du processus. Peut également être combiné avec tous les régulateurs à vide courants avec commande par vanne.
Informations de livraison: Stand alone pump N 820 G or N 840 G.