Imprimer
Avantor® Hichrom HI-ALC 2, GC Columns
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
HI37-32-060-30EA 1050 EUR
HI37-32-060-30 HI37-32-100-30 HI37-53-100-30
Avantor® Hichrom HI-ALC 2, GC Columns
Colonnes pour chromatographie
Application specific column for blood alcohols testing.
Max temperature limits may change depending on the film thickness.