Sodium dihydrogénophosphate, anhydre, LiChropur™ pour HPLC, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Sodium phosphate monobasique, Sodium phosphate monopotassique
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
Formule:
NaH₂PO₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003527 Numéro CAS: 7558-80-7 EINECS: 231-449-2 |