Exciting changes are coming soon—your Punchout account will be redirected and migrated to a new platform on June 16 to enhance your experience! If your company requires our new web certificate and IP address, these can be found here at the very bottom of the page under ‘B2B Avantorsciences.com and Wardsci.com punchout IP and certificates’.
Labels for BBP3x printers, type B-593, rectangular style raised profile
Étiquettes
Raised panel adhesive-taped polyester (B-593) labels are designed for patch panel identification, external push-buttons, switches and internal connection points.
Can be used as rating and serial plates using alphanumerics that require nameplate quality
Aggressive adhesive and solvent resistance makes them a great replacement for engraved tags
Service temperature of −20 to 100 °C
Certifications: UL approved.
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.