Imprimer
Pyridine, EMPARTA® ACS pour analyses
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Azabenzene, Azine
1.94601.0500 1.94601.4000
1.94601.0500EA 197 EUR
1.94601.0500 1.94601.4000
Pyridine, EMPARTA® ACS pour analyses
Pyridine
Formule: C₅H₅N
Poids moléculaire: 79.1 g/mol
Point d'ébullition: 115 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –42 °C
Densité: 0.982 g/cm3 (20 °C)
Point éclair: 17 °C
Numéro MDL: MFCD00011732
Numéro CAS: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM