Xylène (mélange d'isomères) EMPARTA® ACS pour analyses
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₆H₄(CH₃)₂ Point de fusion: –47 °C Point éclair: 26 °C |
Numéro MDL:
MFCD00077264 Numéro CAS: 1330-20-7 UN: 1307 ADR: 3,III |