Imprimer
N-Éthyldiisopropylamine ≥98%, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
87077.230EA 83.2 EUR
87077.230 87077.290 87077.320
N-Éthyldiisopropylamine ≥98%, GPR RECTAPUR®
N-Éthyldiisopropylamine
Formule: C₈H₁₉N
Point d'ébullition: 127 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –50 °C
Densité: 0,76 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 6 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008868
Numéro CAS: 7087-68-5
EINECS: 230-392-0
UN: 2733
ADR: 3 (8),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
Density (20/4) 0.755 --> 0.758
Water Max. 0.2 %