Imprimer
1-Décanol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Alcool décylique primaire, Alcool caprique
87087.290EA 53.5 EUR
87087.290 87087.320 87087.460
1-Décanol ≥99%, GPR RECTAPUR®
1-Décanol
Formule: H₃C(CH₂)₈CH₂OH
Poids moléculaire: 158.28 g/mol
Point d'ébullition: 230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 7 °C
Densité: 0.82634 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004747
Numéro CAS: 112-30-1
EINECS: 203-956-9
UN: 3082
ADR: 9 III
Indice Merck: 13,02875
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Density (20/4) 0.829 --> 0.830