Imprimer
Balances de précision, série Entris II advanced
Fournisseur: Sartorius Balances
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BCA10201-1S BCA10201I-1S BCA1202-1S BCA1202I-1S BCA1203I-1S BCA12201-1S BCA12201I-1S BCA2201-1S BCA2201I-1S BCA2202-1S BCA2202I-1S BCA223-1S BCA223I-1S BCA3202-1S BCA3202I-1S BCA323-1S BCA323I-1S BCA4202-1S BCA4202I-1S BCA423-1S BCA423I-1S BCA5201-1S BCA5201I-1S BCA6202-1S BCA6202I-1S BCA623-1S BCA623I-1S BCA8201-1S BCA8201I-1S BCA822-1S BCA822I-1S BCA10201I-1CEU BCA10201I-1CFR BCA1202I-1CEU BCA1202I-1CFR BCA1203I-1CEU BCA1203I-1CFR BCA12201I-1CEU BCA12201I-1CFR BCA2201I-1CEU BCA2201I-1CFR BCA2202I-1CEU BCA2202I-1CFR BCA223I-1CEU BCA223I-1CFR BCA3202I-1CEU BCA3202I-1CFR BCA323I-1CEU BCA323I-1CFR BCA4202I-1CEU BCA4202I-1CFR BCA423I-1CEU BCA423I-1CFR BCA5201I-1CEU BCA5201I-1CFR BCA6202I-1CEU BCA6202I-1CFR BCA623I-1CEU BCA623I-1CFR BCA8201I-1CEU BCA8201I-1CFR BCA822I-1CEU BCA822I-1CFR
611-4837EA 2980 EUR
611-4837 611-4838 611-4839 611-4840 611-4841 611-4842 611-4843 611-4846 611-4847 611-4848 611-4849 611-4850 611-4851 611-4854 611-4855 611-4856 611-4857 611-4859 611-4860 611-4861 611-4862 611-4863 611-4864 611-4865 611-4866 611-4867 611-4868 611-4871 611-4872 611-4873 611-4874 611-4875 611-4876 611-4877 611-4878 611-4879 611-4880 611-4881 611-4882 611-4885 611-4886 611-4887 611-4888 611-4889 611-4890 611-4893 611-4894 611-4895 611-4896 611-4899 611-4900 611-4901 611-4902 611-4903 611-4904 611-4905 611-4906 611-4907 611-4908 611-4911 611-4912 611-4913 611-4914
Balances de précision, série Entris II advanced
Balances
Les balances de précision Entris® II Advanced sont dotées de la technologie isoCAL, d'un écran tactile graphique intuitif et de 13 applications intégrées. La technologie de cellule de pesage monolithique garantit des résultats très précis. La résistance chimique élevée est assurée par l'utilisation de pièces en PBT, en acier inoxydable et en verre très résistants. Les systèmes de protection intégrés augmentent la fiabilité des résultats de pesée : Trois niveaux configurables déterminent les données de pesée valides et garantissent que seules les données valides sont transférées vers des appareils externes.
  • Temps de stabilisation rapide grâce à des capteurs de pesage de pointe
  • Meilleure répétabilité avec plateau de pesage rectangulaire
  • Protection contre les surcharges, conception robuste, pèse jusqu'à une quantité prédéfinie
  • Fiabilité garantie avec l'auto-test '@start'
  • Choix de modèles avec étalonnage interne ou externe
  • CalAudit Trail fournit une documentation sans faille avec la documentation automatique des processus d'étalonnage, le déclenchement de l'étalonnage et l'horodatage
  • L'écran hybride offre une excellente lisibilité et une excellente utilisation. Combine une technologie LED et tactile intuitive et résistante à l'usure pour une interface utilisateur structurée simple et claire
  • La protection par mot de passe garantit un fonctionnement sécurisé et évite les modifications involontaires. La gestion des utilisateurs contrôle l'accès aux paramètres de la balance
  • La prise en charge intégrée du niveau en temps réel simplifie la mise à niveau de la balance
Les modèles avec une lisibilité de 0, 1 et 1 mg sont dotés d'un pare-brise, ce qui minimise les erreurs de pesée causées par des échantillons chargés électrostatiquement grâce à des pièces en verre spécialement revêtues. Dans les modèles jusqu'à 620 g, la chambre de pesée offre la hauteur de chambre de pesée utilisable la plus élevée, ce qui permet d'accueillir facilement même les grands récipients, garantissant un accès pratique au plateau de pesée. Les portes coulissantes et supérieures peuvent être facilement retirées pour le nettoyage. Les modèles avec une précision de lecture de 10 ou 100 mg ne disposent pas de pare-brise.
Choix de modèles avec isoCAL (calibrage et ajustement internes) pour des résultats de pesée précis. Ergonomie d'utilisation et exactitude optimum grâce à une fonctionnalité complètement automatisée d'ajustement et d'étalonnage de température interne et d'étalonnage temporisé. Assure un fonctionnement conforme aux normes (SOP) grâce à une notification automatique si l'étalonnage se situe en dehors de la plage normale. La balance s'adapte facilement aux conditions ambiantes en un seul clic sur l'écran d'accueil. Un capteur de niveau électronique interne surveille en permanence le bon nivellement, envoie des messages d'alarme lorsqu'il n'est pas nivelé et offre un guidage interactif à l'utilisateur.
Confort « Plug and play » : détecte automatiquement les accessoires Sartorius (par ex. imprimante, deuxième écran). Fonctionnalité « PC direct » réelle pour une connexion facile à un PC afin de transférer les données de pesage directement dans des feuilles de calcul ou des documents tels que Microsoft® Excel ou Word.
Les modèles disposent d'applications intégrées avec impression/impression de données conformes aux BPL/BPF. Les fonctions comprennent : Pesage/dosage, comptage, pesée en pourcentage, mélange/total net, composants/totalisation, pesée dynamique, calcul/facteur de frais, détermination de la densité, statistiques, maintien du pic, contrôle de pesée, conversion d'unités de masse, pesée sous le sol pour les échantillons plus volumineux et test intelligent de pipette.
Les balances Entris® II Advanced disposent de 13 applications intégrées avec impression/sortie de données conforme aux normes GLP/GMP. Tous les modèles ont 13 langues intégrées pour un fonctionnement international : anglais, allemand, français, italien, espagnol, portugais, russe, chinois, japonais, coréen, turc, hongrois et polonais. La série dispose d'une sortie de données pour les applications de pesage dynamique et d'un intervalle de temps configurable pour la sortie de données, ainsi que d'une interface RS232 à 9 broches et d'un port RS232. Deux interfaces USB de type C permettent de multiples connexions à des appareils externes, les données peuvent également être transférées vers une clé USB. Entris II permet des impressions individualisées pour jusqu'à six profils d'utilisateur uniques. Ces modèles disposent également d'un verrou antivol.
Certifications:
Informations sur les accessoires:
Informations de commande:
Informations de livraison:
Attention:
Note: Models with suffix -CEU are verified balances with EC Type Approval Certificate (for EU except for France where -CFR models are available).