Imprimer
n-Butyllithium 1.6M dans l'hexanes
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Conditionné sous azote dans des flacons refermables AcroSeal®.
H36033.9Z H36033.AE H36033.AP
H36033.9ZEA 224 EUR
H36033.9Z H36033.AE H36033.AP
n-Butyllithium 1.6M dans l'hexanes
n-Butyllithium
Formule: C₄H₉Li
Poids moléculaire: 64.06 g/mol
Point de fusion: -76
Densité: 0.765
Point éclair: –21°C (–6°F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009414
Numéro CAS: 109-72-8
EINECS: 203-698-7
UN: 3394
ADR: 4.2 I