Imprimer
n-Butyllithium 2.5M hexane
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Nitrogen in AcroSeal bottles
H36949.AD H36949.9Z
H36949.ADEA 66.7 EUR
H36949.AD H36949.9Z
n-Butyllithium 2.5M hexane
n-Butyllithium
Formule: C₄H₉Li
Poids moléculaire: 64.06 g/mol
Point de fusion: -76
Densité: 0.765
Point éclair: –21°C (–6°F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009414
Numéro CAS: 109-72-8
EINECS: 203-698-7
UN: 3394
ADR: 4.2 I