Imprimer
Hydrure de diisobutylaluminium 1.1M dans le cyclohexane
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): DIBAL-H
Conditionné sous azote dans des flacons refermables AcroSeal®.
H37108.9Z H37108.AE
H37108.9ZEA 440 EUR
H37108.9Z H37108.AE
Hydrure de diisobutylaluminium 1.1M dans le cyclohexane
Hydrure de diisobutylaluminium
Formule: C₈H₁₉Al
Poids moléculaire: 142.22 g/mol
Point de fusion: -80
Densité: 0.798
Point éclair: –18°C (0°F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008928
Numéro CAS: 1191-15-7
EINECS: 214-729-9
UN: 3399
ADR: 4.3 III