Imprimer
Pyronine G, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Chlorure de 3,6-bis(diméthylamino)xanthylium, Pyronine Y
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
213519-1G 213519-5G
213519-1GEA 70.4 EUR
213519-1G 213519-5G
Pyronine G, Sigma-Aldrich®
Pyronine G
Formule: C₁₇H₁₉ClN₂O
Point de fusion: 250…260 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011725
Numéro CAS: 92-32-0
EINECS: 202-147-8
Indice Merck: 12,08190
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6029405bdb971ff6871b35ad2342de4b97699ad&vid=83111b2c1d0c86c1135e9b11d0342467198b3dd9&prid=web&clid=SAPDAM